Få mere at vide
Syringic-d6 Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Syringic-d6 Acid |
| CAS | 84759-06-8 |
| Molekylær formel | C9 D6 H4 O5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Benzoic acid','4-hydroxy-3,5-di(methoxy-d3)- (9CI), 3,5-Dimethoxy-d6-4-hydroxybenzoic Acid, Syringic-d6 Acid, Syringic Acid-D6 (dimethoxy-D6), 2,6-Di(methoxy-d3)-4-carboxyphenol, 3,5-Di(methoxy-d3)-4-hydroxybenzoic acid, Gallic acid 3,5-di(methyl-d3) ether |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O5/c1-13-6-3-5(9(11)12)4-7(14-2)8(6)10/h3-4,10H,1-2H3,(H,11,12)/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(cc(OC([2H])([2H])[2H])c1O)C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-hydroxy-3,5-bis(trideuteriomethoxy)benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 204.2097 |
| Formel vægt | 204.0905 |