Få mere at vide
Syringisk syre, TRC
Artikelnummer. 30134719
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134719 50 g
17924825 5 g
17990615 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134719 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS92002550G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 530-57-4
Molekylær formel C9 H10 O5
Molekylvægt (g/mol) 198.17
Synonym Benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-, Syringic acid (6CI), 2,6-Dimethoxy-4-carboxyphenol, 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzoic acid, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzoic acid, Cedar acid, Gallic acid 3,5-dimethyl ether, NSC 2129
IUPAC navn 4-hydroxy-3,5-methoxybenzoesyre
SMIL COc1cc(cc(OC)c1O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Syringic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C9H10O5/c1-13-6-3-5(9(11)12)4-7(14-2)8(6)10/h3-4,10H,1-2H3,(H,11,12)
Formel vægt 198.0528
Procent renhed >95%