Få mere at vide
Syringic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16459056
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16459056 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 16459056 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0339
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
MedChemExpress Syringic acid is correlated with high antioxidant activity and inhibition of LDL oxidation.
Syringic acid is correlated with high antioxidant activity and inhibition of LDL oxidation.
Specifica
Kemisk navn eller materiale Syringic acid
CAS 530-57-4
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H10O5
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (315.39 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)C1=CC(OC)=C(O)C(OC)=C1
Molekylvægt (g/mol) 198.17
Formel vægt 198.17
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Research purposes only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.