Få mere at vide
Syringinsyre, 97%
Artikelnummer. 11408980
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11408980 100 g 100g
11498970 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11408980 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11725.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 530-57-4 | C9H10O5 | 198,17 g/mol
Syringic syre bruges som en hæmmer af poly(ethylenglycol) oxidation. Det bruges til fremstilling af poly(1,4-phenylenoxid). Det tilsættes som tilsætningsstof i vin og eddike.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Syringinsyre bruges som en hæmmer af poly(ethylenglycol) oxidation. Det bruges til fremstilling af poly(1,4-phenylenoxid). Det tilsættes som tilsætningsstof i vin og eddike.
Opløselighed Opløseligt i methanol (50 mg/
ml), vand (5,78 mg/ml ved 25 C), °chloroform: methanol (1:1), ethylalkohol og DMF.
Bemærkninger
Opbevaringstemperatur: 2 - 4 °C. Undgå overdreven varme og lys. Luft- og fugtfølsom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 530-57-4
Molekylær formel C9H10O5
Molekylvægt (g/mol) 198.17
MDL nummer MFCD00002552
InChI nøgle JMSVCTWVEWCHDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym syringic acid, 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzoic acid, cedar acid, gallic acid 3,5-dimethyl ether, benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzyl acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-benzoic acid, chembl1414, syringicacid, syringlicacid
PubChem CID 10742
ChEBI CHEBI:68329
IUPAC navn 4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzoesyre
SMIL COC1=CC(=CC(OC)=C1O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Syringic acid
Smeltepunkt 206 °C til 208 °C
Kogepunkt 192 °C til 193 °C (14 mmHg)
Mængde 100 g
Beilstein 2115262
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol (50 mg/ml), vand (5,78 mg/ml ved 25 °C), kloroform: methanol (1:1), ethylalkohol og DMF.
Formel vægt 198.17
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Syringic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Syringic acid