Få mere at vide
SGE™ Sprøjter med ventiler
Volumen (metrisk):
500 μl
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Lav sprøjteoverførsel
- Reduceret uspecifik prøveinteraktion
- Øget analytgenvinding
- Ideel til prøveopbevaring og -transport eller til at sætte prøven under tryk før injektion
- Materiale: Borosilikatglas, PTFE stempel (gastæt)
Med aftagelig nål
- Nålængde: 50 mm (2 tommer)
- Måler: 23
- Udvendig diameter: 0,63 mm
- Indvendig diameter: 0,2 mm
- Keglespids
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Borosilikatglas, PTFE (stempel) |
| Nålemåler | 23 G |
| Til brug med (applikation) | Til prøveopbevaring og -transport eller til at sætte prøven under tryk før injektion |
| Længde (engelsk) | 2 tommer |
| Længde (engelsk) Nål | 2'' |
| Længde (metrisk) | 50 mm |
| Produkttype | sprøjte |
| Volumen (metrisk) | 500 μl |
| Nålespids stil | Kegle |
| Tilslutningstype | Aftagelig |