Få mere at vide
SGE™ Sprøjter med ventiler
Artikelnummer. 11913604
Volumen (metrisk):
500 μl
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11913604
Brand: SGE™ 008110
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Formonteret med aftagelig nål og ventil eller Luer Lock-ventil
  • Lav sprøjteoverførsel
  • Reduceret uspecifik prøveinteraktion
  • Øget analytgenvinding
  • Ideel til prøveopbevaring og -transport eller til at sætte prøven under tryk før injektion
  • Materiale: Borosilikatglas, PTFE stempel (gastæt)
Med aftagelig nål
  • Nålængde: 50 mm (2 tommer)
  • Måler: 23
  • Udvendig diameter: 0,63 mm
  • Indvendig diameter: 0,2 mm
  • Keglespids
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas, PTFE (stempel)
Nålemåler 23 G
Til brug med (applikation) Til prøveopbevaring og -transport eller til at sætte prøven under tryk før injektion
Længde (engelsk) 2 tommer
Længde (engelsk) Nål 2''
Længde (metrisk) 50 mm
Produkttype sprøjte
Volumen (metrisk) 1 ml
Nålespids stil Kegle
Tilslutningstype Aftagelig