Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sprøjter til Thermo Scientific™ HPLC-instrumenter
Artikelnummer. 10782127 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
250μ L
500 μl
2,5 ml
Til brug med (udstyr):
AS1000, AS3000 Autosampler
AS3000, AS3500 Autosampler
LCQ HPLC
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10782127 250μ L LCQ HPLC Hver
10341205 500 μl LCQ HPLC Hver
10702917 250μ L AS1000, AS3000 Autosampler Hver
10321065 500 μl AS1000, AS3000 Autosampler Hver
10197744 2,5 ml AS3000, AS3500 Autosampler Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10782127 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 365ILT21
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Thermo Scientific™ Sprøjter til Thermo Scientific HPLC-instrumenter tilbyder nemme, nøjagtige og reproducerbare injektioner.
Thermo Scientific™ Sprøjter til Thermo Scientific HPLC-instrumenter tilbyder nemme, nøjagtige og reproducerbare injektioner.
  • Firkantet spids for at forhindre beskadigelse af injektoren
  • Bredt udvalg af volumener
  • Præcision fremstillet af borosilikatglas og rustfrit stål
  • Robust design og letlæselige markeringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nålemåler 22 G
Længde (engelsk) Nål 2'' Aftagelig nål
Produkttype HPLC autosampler sprøjte
Engangs Genanvendelig
Volumen (metrisk) 250μ L
Til brug med (udstyr) LCQ HPLC
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.