Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sprøjter til Thermo Scientific™ HPLC-instrumenter
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ Sprøjter til Thermo Scientific HPLC-instrumenter tilbyder nemme, nøjagtige og reproducerbare injektioner.
- Firkantet spids for at forhindre beskadigelse af injektoren
- Bredt udvalg af volumener
- Præcision fremstillet af borosilikatglas og rustfrit stål
- Robust design og letlæselige markeringer
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | HPLC autosampler sprøjte |
| Engangs | Genanvendelig |
| Volumen (metrisk) | 250μ L |
| Til brug med (udstyr) | AS1000, AS3000 Autosampler |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.