Få mere at vide
SHP Steriltechnik AG Syringes Programme
Artikelnummer. 31908816
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Autoclaves
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
31908816 Autoclaves
1 options
Artikelnummer. 31908816 Leverandør SHP Steriltechnik AG Leverandørnr. 20.0000.000.130
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Special programme in the autoclave enables the safe sterilisation of syringes, cannulas and similar laboratory instruments. It ensures complete sterility whilst treating delicate materials with care.
  • Sterilisation of syringes, cannulas and similar laboratory equipment
  • Gentle process for heat-sensitive materials
  • Uniform steam penetration for reliable sterility
  • Reproducible results for laboratory and research use
  • Easy to use via autoclave control panel
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Autoclaves
Produkttype Software