Få mere at vide
Hamilton™ ChemSeal™ Sprøjte
Beskrivelse
- 250 μL volumen
- Ingen nål
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Borosilikatglas, PTFE |
| Oversigt | Gassteriliserbar |
| Produkttype | Gastæt sprøjte |
| Maks. Tryk | 500 psig (34,5 bar) |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 50 °C |
| Model- | 1725 |
| Min. Temperatur (metrisk) | 20 °C |
| Mængde | 1/Pk. |
| Volumen (metrisk) | 250μ L |
| Vis mere |