Få mere at vide
Hamilton™ 1000-serien standard PTFE-instrumentsprøjter uden nåle
Artikelnummer. 10098390
Volumen (metrisk):
1 ml
10 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10098390
Brand: Hamilton™ 81322
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Sætter standarden for kvalitet og pålidelighed.
  • Sprøjtens levetid er exceptionel, når den bruges sammen med Hamilton™ præcisionssprøjtedrev
  • Muliggør præcis væskehåndtering
  • Gastæt for lækagefri ydeevne
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 10.3 mm
Produkttype Sprøjtenål
Maks. Tryk 13,8 bar
Maks. Temperatur (metrisk) 50 °C
Model- 1001
Mængde 1/Pk.
Volumen (metrisk) 1 ml
Tilslutningstype Luer-lås