Få mere at vide
Terumo™ Koncentrisk Luer-Lock-spids tredelt sprøjte, 10mL
Artikelnummer. 11547302
Skift visning
Volumen (metrisk):
10 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11547302 10 ml Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 11547302 Leverandør Terumo™ Leverandørnr. 1SS10LE1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    178.13 DKK
    147.63 DKK / Pakke med 100
    Spare 30.50 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Terumo™ Tredelte koncentriske Luer-Lock Tip-sprøjter er nemme at bruge med deres glatte stempelfunktion og har klare cylindere, der muliggør hurtig genkendelse af luftbobler for mere nøjagtig dosering. Med letlæselige markeringer kan du være sikker på, at du giver den tilsigtede dosis hver gang.
Brug disse sprøjter til aspiration af væsker eller prøvetagning af blod eller andre kropsvæsker. Terumo™ Koncentrisk Luer-Lock tredelt sprøjte har et unikt dobbelt skrå design for større patientkomfort.
  • Silikonebelagt cylinder for en jævn stempelvirkning
  • Klar cylinder for hurtig genkendelse af luftbobler
  • Letlæselige markeringer
  • Latex fri
  • Steril og pakket i individuelt indpakket tamper peel-pakke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polypropylen
Oversigt Screentrykt graduering
Latex fri Ja
Produkttype Koncentrisk Luer-Lock tredelt sprøjte
Engangs Engangsbrug
Mængde 100/stk.
Volumen (metrisk) 10 ml
Tilslutningstype Koncentrisk Luer Lock
Uddannet Ja