Få mere at vide
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ Gas sprøjte
Volumen (metrisk):
50 ml
100 ml
Beskrivelse
Fremstillet af borosilikatglas
Rav gradueringer
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Diameter (metrisk) indre nål | 2.5 mm |
| Diameter (metrisk) ydre nål | 7.5 mm |
| Produkttype | sprøjte |
| Mængde | 1/Pk. |
| Volumen (metrisk) | 100 ml |