Få mere at vide
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ Gas sprøjte
Artikelnummer. 10272141
Volumen (metrisk):
50 ml
100 ml
Artikelnummer. 10272141
Brand: Poulten & Graf GmbH 2 00046
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opnå præcision med Volac Smart™ Mikropipette. Poulten Graf™ Volac Smart™ Variable Volume Micropipette er perfekte til at pipettere små mængder væskeprøver i laboratoriet.
  • Fremstillet af borosilikatglas
  • Rav gradueringer
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Diameter (metrisk) indre nål 2.5 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 7.5 mm
Produkttype sprøjte
Mængde 1/Pk.
Volumen (metrisk) 50 ml