Få mere at vide
Hamilton™ 1000-serien Gastæt ChemSeal™ Sprøjter
Volumen (metrisk):
1 mL
2.5 mL
5 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Spidsen tørrer det indre af sprøjtecylinderen fri for prøve
- Nyttigt med heterogene prøver, da det reducerer chancen for, at der opstår en aflejring og får stemplet til at fryse
- Gassteriliserbar
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0.7 mm |
| Produkttype | Sprøjtenål |
| Maks. Tryk | 13,8 bar |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 115 °C |
| Model- | 1001 |
| Mængde | 1/Pk. |
| Volumen (metrisk) | 1 mL |
| Tilslutningstype | ChemSeal |