Få mere at vide
Hamilton™ 1000-serien Luer Lock-sprøjter
Artikelnummer. 11523254
Volumen (metrisk):
50 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11523254
Brand: Hamilton™ 85021
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
En mellemvolumen gastæt sprøjte.
  • 50 ml volumen
  • Til metal eller Kel-F Hubs
  • Uden flange
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Produkttype Sprøjtenål
Maks. Tryk 6,9 bar
Maks. Temperatur (metrisk) 50 °C
Model- 1050
Mængde 1/Pk.
Volumen (metrisk) 50 mL
Tilslutningstype Luer-lås