Få mere at vide
Hamilton™ Terasaki dispenser
:
Volumen: 50uL; Dispenserer: 1uL
Beskrivelse
- Designet til hurtig påfyldning af 60 brønds HLA/Terasaki plader med 6,35 mm brøndafstand
- Bruger aftagelige nåle
- Tilgængelig for en række volumener
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1/Pk. |
| Type | Terasaki dispenser |
| Kapacitet (metrisk) | 50μ L |