Få mere at vide
Terumo™ Sprøjte Ste Tuberculin
Beskrivelse
- Let at bruge
Tekniske data
Tekniske data
| Nålemåler | 25 G |
| Længde (metrisk) | 15 mm |
| Produkttype | Sprøjte Ste Tuberculin |
| Emballage | 100 pakke |
| Volumen (metrisk) | 1 mL |