Få mere at vide
Fisherbrand™ KDS100 Legacy sprøjtepumpe
Artikelnummer. 11939747 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Antal kanaler:
1
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Antal kanaler Pakningsstørrelse
11939747 1 Hver
1 options
Artikelnummer. 11939747
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13722.07 DKK
    10921.60 DKK / Pakke med 1
    Spare 2800.47 DKK
    20% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 27-01-2027
Plads til 10 μl til 60 ml glas- eller plastiksprøjter fra enhver fabrikat. Fisherbrand™ KDS100 Legacy sprøjtepumpe er en infusionspumpe med en hurtig flowhastighed.
  • Enkel menudrevet opsætning til programmering af sprøjtediameter, flowhastighed og dispenseringsvolumen
  • Baggrundsbelyst display
  • Automatisk slukning
  • Indstillinger kan gennemgås og ændres under drift
  • Sidste indstillinger gemmes i hukommelsen for gentagelsesnøjagtighed
Tekniske data
Strømstyrke 0,06 A
Spænding 200/240 V
Flowhastighed 0,1 μl/time for 10 μl sprøjte, 426 ml/time for 60 ml sprøjte
Lineær kraft (metrisk) 9 kg
Reproducbarhed ±0,1 %
Mål (L x B x H) Udvendig 15.25 x 23 x 13 cm
Elektriske krav 200/240 V 50/60 Hz
Display Type Baggrundsbelyst LCD-skærm
Antal kanaler 1
Frekvens 50/60 Hz