Få mere at vide
Hamilton™ Liq-Glass™ 300 pH elektrode
Artikelnummer. 11500272
Skift visning
Længde (metrisk):
300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11500272 300 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 11500272 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 238182
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2452.39 DKK
    2282.57 DKK / Pakke med 1
    Spare 169.82 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Generel pH-sensor. En robust elektrode til daglig laboratoriebrug, ideelt egnet til titreringer med stærke syrer såvel som i stærke baser.
Tekniske data
pH-område 0 til 14
Type pH-elektrode, kombination
Model- 300
Temperaturområde (metrisk). -10 til 100 °C 
Længde (metrisk) 300 mm
Diameter (metrisk) 12 mm