Få mere at vide
Hamilton™ Brugerdefinerede cementerede nålesprøjter
Volumen (metrisk):
10μ l
25μ L
50μ l
100μ l
250μ L
500 μl
25 ml
Produkttype:
Gastæt
Sprøjtenål
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Ideel til dispensering af mængder fra 1 op til 500μ L
- En række forskellige volumener, længder og målere til rådighed
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Nålemåler | Skik |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.46 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6.60 mm |
| Produkttype | Gastæt |
| Maks. Tryk | 68,9 bar |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 50 °C |
| Model- | 1701 |
| Min. Temperatur (metrisk) | 10 °C |
| Mængde | 1 stk. |
| Vis mere |