Få mere at vide
Hamilton™ Brugerdefinerede cementerede nålesprøjter
Artikelnummer. 10201242
Volumen (metrisk):
10μ l
25μ L
50μ l
100μ l
250μ L
500 μl
25 ml
Produkttype:
Gastæt
Sprøjtenål
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10201242
Brand: Hamilton™ 81108
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Den gastætte version af den originale 700-serie sprøjter.
  • Ideel til dispensering af mængder fra 1 op til 500μ L
  • En række forskellige volumener, længder og målere til rådighed
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Diameter (metrisk) Udvendig 9.02 mm
Produkttype Gastæt
Maks. Tryk 34,5 bar
Maks. Temperatur (metrisk) 50 °C
Model- 1725
Mængde 1 stk.
Volumen (metrisk) 250μ L
Nålespids stil Skik
Tilslutningstype Cementeret