Få mere at vide
Hamilton™ Brugerdefinerede cementerede nålesprøjter
Artikelnummer. 10194402
Volumen (metrisk):
10μ l
25μ L
50μ l
100μ l
250μ L
500 μl
25 ml
Produkttype:
Gastæt
Sprøjtenål
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10194402
Brand: Hamilton™ 81008
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Den gastætte version af den originale 700-serie sprøjter.
  • Ideel til dispensering af mængder fra 1 op til 500μ L
  • En række forskellige volumener, længder og målere til rådighed
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Nålemåler Skik
Diameter (metrisk) Indvendig 1.46 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 7.75 mm
Produkttype Gastæt
Maks. Tryk 68,9 bar
Maks. Temperatur (metrisk) 50 °C
Model- 1710
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Mængde 1 stk.
Volumen (metrisk) 100μ l
Nålespids stil Skik
Tilslutningstype Cementeret