Få mere at vide
Socorex™ Dosys™ Sprøjter helt i glas
Artikelnummer. p-8007533
Volumen (metrisk):
0,1 til 1 ml
0,2 til 5 ml
0,5 til 2 ml
1 til 10 ml
1 til 20 ml
1 til 30 ml
1 til 50 ml
10 til 150 ml
10 til 200 ml
Tilslutningstype:
Luer dyse
Luer-lås
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 3
Artikelnummer. 10477072
Brand: Socorex™ 155.0502
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Resistente borosilikatglassprøjter kan steriliseres og genbruges. Socorex™ Dosys™ Helglassprøjter giver et billigt alternativ til engangsplastiksprøjter og er nemme at skille ad for rengøring.
  • Borosilikatglaskonstruktion.
  • Overlegen kemikalie-, varme- og stødbestandighed.
  • Lavpris alternativ til engangsplastiksprøjter.
  • Præcisionsbearbejdet stempel og cylinder.
  • Fremragende pasform og væsketæthed (ikke gastæt).
  • Permanente gradueringer med høj synlighed.
  • Glas Luer og metal Luer lock dyser fås.
  • Kan steriliseres op til 160 °C / 320 °F.
  • Meget nem at skille ad og rengøre.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Glas, Glas (tønde), Glas (stempel), Metal (tip)
Produkttype sprøjte
Gradueringer 0.1 mL
Mængde 3/Pk.
Volumen (metrisk) 0,5 til 2 ml
Tilslutningstype Luer-lås
Uddannet Ja