Få mere at vide
Socorex™ Dosys™ Sprøjter helt i glas
Volumen (metrisk):
0,1 til 1 ml
0,2 til 5 ml
0,5 til 2 ml
1 til 10 ml
1 til 20 ml
1 til 30 ml
1 til 50 ml
10 til 150 ml
10 til 200 ml
Tilslutningstype:
Luer dyse
Luer-lås
missing translation for 'unitSize'
Hver
Pakke med 2
Pakke med 3
Description
- Borosilikatglaskonstruktion.
- Overlegen kemikalie-, varme- og stødbestandighed.
- Lavpris alternativ til engangsplastiksprøjter.
- Præcisionsbearbejdet stempel og cylinder.
- Fremragende pasform og væsketæthed (ikke gastæt).
- Permanente gradueringer med høj synlighed.
- Glas Luer og metal Luer lock dyser fås.
- Kan steriliseres op til 160 °C / 320 °F.
- Meget nem at skille ad og rengøre.
Specifications
Specifications
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Glas (tønde), Glas (stempel), Glas (spids) |
| Produkttype | sprøjte |
| Gradueringer | 0.05 mL |
| Mængde | 3/Pk. |
| Volumen (metrisk) | 0,1 til 1 ml |
| Tilslutningstype | Luer dyse |
| Uddannet | Ja |