Få mere at vide
Socorex™ Dosys™ Sprøjter helt i glas
Artikelnummer. 10477072
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,1 til 1 ml
0,2 til 5 ml
0,5 til 2 ml
1 til 10 ml
1 til 20 ml
1 til 30 ml
1 til 50 ml
10 til 150 ml
10 til 200 ml
Tilslutningstype:
Luer dyse
Luer-lås
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 3
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Tilslutningstype unitSize
10477072 0,5 til 2 ml Luer-lås Pakke med 3
10029761 1 til 20 ml Luer-lås Pakke med 2
10131442 1 til 50 ml Luer-lås Hver
10039701 0,2 til 5 ml Luer dyse Pakke med 3
10324932 1 til 20 ml Luer dyse Pakke med 2
10161342 1 til 10 ml Luer dyse Pakke med 3
10551713 0,2 til 5 ml Luer-lås Pakke med 3
10385022 1 til 10 ml Luer-lås Pakke med 3
11837253 0,1 til 1 ml Luer dyse Pakke med 3
12663275 10 til 150 ml Luer-lås Hver
12673275 10 til 200 ml Luer-lås Hver
15562185 1 til 30 ml Luer dyse Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 10477072 Leverandør Socorex™ Leverandørnr. 155.0502
Forventet forsendelse: 21-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Resistente borosilikatglassprøjter kan steriliseres og genbruges. Socorex™ Dosys™ Helglassprøjter giver et billigt alternativ til engangsplastiksprøjter og er nemme at skille ad for rengøring.
  • Borosilikatglaskonstruktion.
  • Overlegen kemikalie-, varme- og stødbestandighed.
  • Lavpris alternativ til engangsplastiksprøjter.
  • Præcisionsbearbejdet stempel og cylinder.
  • Fremragende pasform og væsketæthed (ikke gastæt).
  • Permanente gradueringer med høj synlighed.
  • Glas Luer og metal Luer lock dyser fås.
  • Kan steriliseres op til 160 °C / 320 °F.
  • Meget nem at skille ad og rengøre.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Glas, Glas (tønde), Glas (stempel), Metal (tip)
Produkttype sprøjte
Gradueringer 0.1 mL
Mængde 3/Pk.
Volumen (metrisk) 0,5 til 2 ml
Tilslutningstype Luer-lås
Uddannet Ja