Få mere at vide
Socorex™ Dosys™ Sprøjter helt i glas
Beskrivelse
- Borosilikatglaskonstruktion.
- Overlegen kemikalie-, varme- og stødbestandighed.
- Lavpris alternativ til engangsplastiksprøjter.
- Præcisionsbearbejdet stempel og cylinder.
- Fremragende pasform og væsketæthed (ikke gastæt).
- Permanente gradueringer med høj synlighed.
- Glas Luer og metal Luer lock dyser fås.
- Kan steriliseres op til 160 °C / 320 °F.
- Meget nem at skille ad og rengøre.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Glas (tønde), Glas (stempel), Glas (spids) |
| Produkttype | sprøjte |
| Gradueringer | 0.2 mL |
| Mængde | 3/Pk. |
| Volumen (metrisk) | 1 til 10 ml |
| Tilslutningstype | Luer dyse |
| Uddannet | Ja |