Få mere at vide
Socorex™ Dosys™ Sprøjter helt i glas
Artikelnummer. 10131442
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,1 til 1 ml
0,2 til 5 ml
0,5 til 2 ml
1 til 10 ml
1 til 20 ml
1 til 30 ml
1 til 50 ml
10 til 150 ml
10 til 200 ml
Tilslutningstype:
Luer dyse
Luer-lås
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 3
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Tilslutningstype Pakningsstørrelse
10131442 1 til 50 ml Luer-lås Hver
10477072 0,5 til 2 ml Luer-lås Pakke med 3
10029761 1 til 20 ml Luer-lås Pakke med 2
10039701 0,2 til 5 ml Luer dyse Pakke med 3
10324932 1 til 20 ml Luer dyse Pakke med 2
10161342 1 til 10 ml Luer dyse Pakke med 3
10551713 0,2 til 5 ml Luer-lås Pakke med 3
10385022 1 til 10 ml Luer-lås Pakke med 3
11837253 0,1 til 1 ml Luer dyse Pakke med 3
12663275 10 til 150 ml Luer-lås Hver
12673275 10 til 200 ml Luer-lås Hver
15562185 1 til 30 ml Luer dyse Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 10131442 Leverandør Socorex™ Leverandørnr. 155.0550
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Resistente borosilikatglassprøjter kan steriliseres og genbruges. Socorex™ Dosys™ Helglassprøjter giver et billigt alternativ til engangsplastiksprøjter og er nemme at skille ad for rengøring.
  • Borosilikatglaskonstruktion.
  • Overlegen kemikalie-, varme- og stødbestandighed.
  • Lavpris alternativ til engangsplastiksprøjter.
  • Præcisionsbearbejdet stempel og cylinder.
  • Fremragende pasform og væsketæthed (ikke gastæt).
  • Permanente gradueringer med høj synlighed.
  • Glas Luer og metal Luer lock dyser fås.
  • Kan steriliseres op til 160 °C / 320 °F.
  • Meget nem at skille ad og rengøre.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Glas, Glas (tønde), Glas (stempel), Metal (tip)
Produkttype sprøjte
Gradueringer 2 mL
Mængde 1/stk.
Volumen (metrisk) 1 til 50 ml
Tilslutningstype Luer-lås
Uddannet Ja