Få mere at vide
Hamilton™ sprøjte
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) prøve | 2,5 ml |
| Diameter (metrisk) indvendig slange | 7.29 mm |
| Diameter (metrisk) Ydre stamme | 9.53 mm |
| Diameter (metrisk) ydre slange | 9.53 mm |
| Model- | 1002 TLL SYR |
| Type | sprøjte |