Få mere at vide
Syringaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30415011
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30415011 100 g
1 options
Artikelnummer. 30415011 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS920045100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Syringaldehyde
CAS 134-96-3
Molekylær formel C9 H10 O4
Mængde 100 g
Synonym Benzaldehyde','4-hydroxy-3,5-dimethoxy-, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde, 2,6-Dimethoxy-4-formylphenol, 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 4-Formyl-2,6-dimethoxyphenol, 4-Formylsyringol, Cedar aldehyde, Gallaldehyde 3,5-dimethyl ether, NSC 41153, SM 707, Syringaldehyde, Syringic aldehyde, VND 3207
InChI formel InChI=1S/C9H10O4/c1-12-7-3-6(5-10)4-8(13-2)9(7)11/h3-5,11H,1-2H3
SMIL COc1cc(C=O)cc(OC)c1O
IUPAC navn 4-hydroxy-3,5-methoxybenzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 182.17
Formel vægt 182.0579