Få mere at vide
Syringaldazin 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16564194 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16564194 1 g
16574194 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16564194 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 175930010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14414-32-5 | C18H20N2O6 | 360.37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14414-32-5
Molekylær formel C18H20N2O6
InChI nøgle MYNVJNZGTAVRJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym syringaldazine, 4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde azine, 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzalazine, 4,4'-hydrazine-1,2-diylidenebis methanylylidene bis 2,6-dimethoxyphenol, benzaldehyde, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-, 4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl methylene hydrazone, 4-1e-e-2-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl methylidene hydrazin-1-ylidene methyl-2,6-dimethoxyphenol, 4-2-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl methylidene hydrazin-1-ylidene methyl-2,6-dimethoxyphenol, benzaldehyde, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-, 2-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl methylene hydrazone
PubChem CID 5379425
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Syringaldazine
Navn note 99+%
Smeltepunkt 209°C to 213°C
Farve Grøn til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Mængde 1 g
SMIL COC1=CC(=CNNC=C2C=C(C(=O)C(=C2)OC)OC)C=C(C1=O)OC
IUPAC navn 4-[[2-[(3,5-dimethoxy-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)methyl]hydrazinyl]methyliden]-2,6-dimethoxycyclohexa-2,5-dien-1-on
Molekylvægt (g/mol) 360.366
Formel vægt 360.36
Procent renhed ≥99.0%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver