Få mere at vide
Lonza™ SYPRO™ Protein Gel pletter
Mængde:
200 ml
1 l
Farve:
Rubin
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
SYPRO Ruby Protein Gel pletter
- Ideel til 2-D-gelanalyse Følsomhedsrivaler sølvfarvning Registrerer nanogram-niveauer af protein Tilbyder et bredt lineært kvantificeringsområde og ensartet gel-til-gel-farvning til nøjagtig sammenligning af proteinekspression
- Giver høj følsomhed til påvisning af proteiner i SDS-polyacrylamidgeler
- Kræver ikke brug af syrer eller organiske opløsningsmidler
- Velegnet til brug med saltvandsopløsninger Ideel til brug ved eluering af aktive proteinkomplekser fra geler, fordi de milde farvningsforhold sandsynligvis ikke påvirker proteinaktiviteten
- Detekterer så lidt som 4 til 8 ng protein pr. bånd eller proteiner så små som 6,5 kDa Giver lineær proteinkvantificering op til tre størrelsesordener, fra ng tilμ g pr. bånd
- Tilbyder komplet farvning på mindre end en time, —ingen fiksering eller affarvning påkrævet
- Kompatibel med mange typer detektionssystemer Anbefalet til instrumenter, der anvender frekvens-doblet Nd:YAG eller grønne eller røde He-Ne lasere
Produkt licenseret af Cambrex fra Molecular Probes , Inc. Kun til brug for forskning og kvalitetskontrol.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Rubin |
| Produkttype | Proteinfarvning |
| Form | Væske |
| Mængde | 200 ml |
| Opbevaringskrav | 4 °C |