Få mere at vide
Lonza™ SYPRO™ Protein Gel pletter
Artikelnummer. 11520777
Mængde:
200 ml
1 l
Farve:
Rubin
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11520777
Brand: Lonza™ 50562
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Protein gel pletter i flydende format
SYPRO Ruby Protein Gel pletter
  • Ideel til 2-D-gelanalyse Følsomhedsrivaler sølvfarvning Registrerer nanogram-niveauer af protein Tilbyder et bredt lineært kvantificeringsområde og ensartet gel-til-gel-farvning til nøjagtig sammenligning af proteinekspression
SYPRO Tangerine Protein Gel Plet
  • Giver høj følsomhed til påvisning af proteiner i SDS-polyacrylamidgeler
  • Kræver ikke brug af syrer eller organiske opløsningsmidler
  • Velegnet til brug med saltvandsopløsninger Ideel til brug ved eluering af aktive proteinkomplekser fra geler, fordi de milde farvningsforhold sandsynligvis ikke påvirker proteinaktiviteten
SYPRO Rød protein gel plet
  • Detekterer så lidt som 4 til 8 ng protein pr. bånd eller proteiner så små som 6,5 kDa Giver lineær proteinkvantificering op til tre størrelsesordener, fra ng tilμ g pr. bånd
  • Tilbyder komplet farvning på mindre end en time, —ingen fiksering eller affarvning påkrævet
  • Kompatibel med mange typer detektionssystemer Anbefalet til instrumenter, der anvender frekvens-doblet Nd:YAG eller grønne eller røde He-Ne lasere
Produkt licenseret af Cambrex fra Molecular Probes , Inc. Kun til brug for forskning og kvalitetskontrol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Rubin
Produkttype Proteinfarvning
Form Væske
Mængde 1 l
Opbevaringskrav 4 °C