Få mere at vide
SYP-5, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499676
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16499676 50 mg
16474416 100 mg
16465857 5 mg
16433128 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16499676 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100693
MedChemExpress SYP-5 is a novel HIF-1 inhibitor, suppresses tumor cells invasion and angiogenesis.
SYP-5 is a novel HIF-1 inhibitor, suppresses tumor cells invasion and angiogenesis.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SYP-5
CAS 1384268-04-5
Farve Orange
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H16O3S
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (106.70 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=C(O)C(C=CC(C)(C)O2)=C2C=C1)/C=C/C3=CC=CS3
Molekylvægt (g/mol) 312.38
Formel vægt 312.38
Procent renhed 98.64%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death