Få mere at vide
Syntetisk havvand til ASTM 665 / IP 135, Paragon Scientific™
Artikelnummer. p-7161841
Mængde:
300 ml
500 ml
10 x 30 ml
5 l
Pakningsstørrelse:
300ml
5 L
500ml
Pakke med 10
Artikelnummer. 16070420
Brand: Paragon Scientific SSWS30
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Et analytisk reagens af høj kvalitet fremstillet og certificeret i overensstemmelse med brug i ASTM D 665 / IP 135 standardtestmetoden for rustforebyggende egenskaber af hæmmet mineralolie i nærvær af vand.
  • Et syntetisk havvandsanalytisk reagens fremstillet i overensstemmelse med ASTM D 665 / IP 135.
  • Forsynet med et certifikat, der inkluderer et skøn over fremstillingsusikkerhed.
  • Sikrer fuld overholdelse af ASTM og IP-testmetodekrav til reagensforberedelse.
  • Praktisk pakket i enkeltdosis- eller multidosispakninger.
  • Omkostningseffektiv og tidsbesparende
  • Produktionscertifikat & MSDS inkluderet
  • 12 måneders holdbarhed
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM 665, IP 135
Mængde 10 x 30 ml