Få mere at vide
Syntetisk havvand til ASTM 665 / IP 135, Paragon Scientific™
Artikelnummer. 16070420
Skift visning
Mængde:
300 ml
500 ml
10 x 30 ml
5 l
Pakningsstørrelse:
300ml
5 L
500ml
Pakke med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16070420 10 x 30 ml Pakke med 10
16080420 300 ml 300ml
16090420 500 ml 500ml
16000430 5 l 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16070420 Leverandør Paragon Scientific Leverandørnr. SSWS30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et analytisk reagens af høj kvalitet fremstillet og certificeret i overensstemmelse med brug i ASTM D 665 / IP 135 standardtestmetoden for rustforebyggende egenskaber af hæmmet mineralolie i nærvær af vand.
  • Et syntetisk havvandsanalytisk reagens fremstillet i overensstemmelse med ASTM D 665 / IP 135.
  • Forsynet med et certifikat, der inkluderer et skøn over fremstillingsusikkerhed.
  • Sikrer fuld overholdelse af ASTM og IP-testmetodekrav til reagensforberedelse.
  • Praktisk pakket i enkeltdosis- eller multidosispakninger.
  • Omkostningseffektiv og tidsbesparende
  • Produktionscertifikat & MSDS inkluderet
  • 12 måneders holdbarhed
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM 665, IP 135
Mængde 10 x 30 ml