Få mere at vide
Hellma™ Kvarts mikroplader
Artikelnummer. 11729655
Skift visning
Farve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11729655 Klar Hver
1 options
Artikelnummer. 11729655 Leverandør Hellma™ Leverandørnr. 73000944
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Giver kemisk resistens, UV-transmission, mikroskopisk observation og termisk stabilitet. Hellma™-kvartsmikroplader tilbyder mange fordele i forhold til deres modstykker i plast.
  • 96 brønde
  • Jævn brøndbund, mindre end lysets bølgelængde
  • Hver brønd er garanteret helt flydende
Ordreinfo
dimColor
Tekniske data
Format 96-brønds
Array 8 x 12
Farve Klar
Produkttype 96-brønds mikroplade
Materiale Syntetisk kvartsglas
Antal Wells 96
Samlet volumen (metrisk) Well 300μ l
Mængde Hver
Dybde (metrisk) 12.58 mm
Diameter (metrisk) Brønd 6.6 mm