Få mere at vide
TFA Dostmann™ Analogt termo-hygrometer med messingring
Artikelnummer. 10057641
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
102 mm
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig
10057641 102 mm
1 options
Artikelnummer. 10057641 Leverandør TFA Dostmann™ Leverandørnr. 45.2007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.00 DKK
    137.32 DKK / Pakke med 1
    Spare 1.68 DKK
    1% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dette termo-hygrometer i form af et klassisk lommeur med messingring er et ideelt måleinstrument til at overvåge rumklimaet ved at holde øje med temperatur og luftfugtighed og regulere dem med målrettet opvarmning og ventilation, når værdierne er uden for de markerede komfortniveauer.
  • Fremstillet udelukkende i Tyskland
  • For et sundt indeklima
  • Syntetisk hår præcisions hygrometer
  • Hus med messing bezel
  • Med markant komfortniveau
  • Der kræves ingen batterier
Tekniske data
Materiale Plast, messing
Montering Væg
Længde (metrisk) 102 mm
Bredde (metrisk) 35 mm
Højde (metrisk) 113 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 102 mm
Vægt (metrisk) 65 g
Inkluderer Brugsanvisning