Få mere at vide
PURUS™ Syntetisk renrumspapir
Shop alle Purus produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Pink (Pink)
Størrelse:
A3
A4
Vægt (metrisk):
100 g/m²
105 g/m²
80 g/m²
Mængde:
250 Ark/Pk., 10 Pakker/Cs.
250 Ark/Pk., 5 Pakker/Cs.
250 ark/pakke, 10 pakker/æsker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 250
Pakke med 5
Beskrivelse
- Har høj trækstyrke og fremragende varmebestandighed for forbedret kopimaskine og udskrivningseffektivitet
- Proprietær bindingsteknologi resulterer i meget lave niveauer af partikler, ikke-flygtige rester (NVR) og ionekstraherbare stoffer
- Unik præcisionsskæreteknologi garanterer ensartet dimensionering og renhed
- Produceret i ISO 4 (Klasse 10) renrum
- Genanvendelig
- Velegnet til brug i ISO 4 til 5 (Klasse 10 til Klasse 1000) renrum
Tekniske data
Tekniske data
| Regerede | Nej |
| Farve | Gul |
| Dimensioner (L x B) | A4 (210 x 297 mm) |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Til brug med (applikation) | Til klasse 10 til klasse 1000 renrum, skrivning, print og fotokopiering i rene miljøer |
| Almindeligt papir | Ja |
| Produkttype | Renrumspapir |
| Mængde | 250 Ark/Pk., 10 Pakker/Cs. |
| Størrelse | A4 |
| Vægt (metrisk) | 80 g/m² |