Få mere at vide
PURUS™ Syntetisk renrumspapir
Artikelnummer. 15783579 Shop alle Purus produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Pink (Pink)
Størrelse:
A3
A4
Vægt (metrisk):
100 g/m²
105 g/m²
80 g/m²
Mængde:
250 Ark/Pk., 10 Pakker/Cs.
250 Ark/Pk., 5 Pakker/Cs.
250 ark/pakke, 10 pakker/æsker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 250
Pakke med 5
Artikelnummer. 15783579
Brand: PURUS™ LCIW 2025C4
Renrumspapir, der udmærker sig i trækstyrke. Til skrivning, udskrivning og fotokopiering i renrumsmiljøer, PURUS™ Renrumspapir giver fremragende printbarhed og varmetonervedhæftning og kan genbruges.
  • Features high tensile strength and excellent heat resistance for enhanced copier and printing efficiency
  • Proprietary binding technology results in very low levels of particles, nonvolatile residue (NVR) and ion extractables
  • Unique precision cutting technology guarantees consistent sizing and cleanliness
  • Produced in ISO 4 (Class 10) cleanroom
  • Recyclable
  • Suitable for use in ISO 4 to 5 (Class 10 to Class 1000) cleanrooms
Tekniske data
Materiale Synthetic
Farve Hvid
Oversigt Cleanroom Paper, 4 hole punch
Dimensioner (L x B) 210 x 297 mm
Autoklaverbar Autoclavable
Til brug med (applikation) For Class 10 to Class 1000 cleanrooms, writing, printing and photocopying in clean environments
Almindeligt papir Yes
Produkttype Cleanroom Paper
Mængde 250 ark/pakke, 10 pakker/æsker
Størrelse A4
Vægt (metrisk) 100 g/m²