Beskrivelse
- Har høj trækstyrke og fremragende varmebestandighed for forbedret kopimaskine og udskrivningseffektivitet
- Egen bindingsteknologi resulterer i meget lave niveauer af partikler, ikke-flygtige rester (NVR) og ionekstraherbare stoffer
- Unik præcisionsskæreteknologi garanterer ensartet dimensionering og renhed
- Produceret i ISO 4 (Klasse 10) renrum
- Genanvendelig
- Velegnet til brug i ISO 4 til 5 (Klasse 10 til Klasse 1000) renrum
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Syntetisk |
| Regerede | Nej |
| Farve | Hvid |
| Dimensioner (L x B) | A4 (210 x 297 mm) |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Til brug med (applikation) | Til klasse 10 til klasse 1000 renrum, skrivning, print og fotokopiering i rene miljøer |
| Almindeligt papir | Ja |
| Produkttype | Renrumspapir |
| Mængde | 250 Ark/Pk., 10 Pakker/Cs. |
| Størrelse | A4 |
| Vis mere |