Få mere at vide
PURUS™ Syntetisk renrumspapir
Artikelnummer. 15743579 Shop alle Purus produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Pink (Pink)
Størrelse:
A3
A4
Vægt (metrisk):
100 g/m²
105 g/m²
80 g/m²
Mængde:
250 Ark/Pk., 10 Pakker/Cs.
250 Ark/Pk., 5 Pakker/Cs.
250 ark/pakke, 10 pakker/æsker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 250
Pakke med 5
Artikelnummer. 15743579
Brand: PURUS™ LCIG 2017C
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Renrumspapir, der udmærker sig i trækstyrke. Til skrivning, udskrivning og fotokopiering i renrumsmiljøer, PURUS™ Renrumspapir giver fremragende printbarhed og varmetonervedhæftning og kan genbruges.
  • Har høj trækstyrke og fremragende varmebestandighed for forbedret kopimaskine og udskrivningseffektivitet
  • Proprietær bindingsteknologi resulterer i meget lave niveauer af partikler, ikke-flygtige rester (NVR) og ionekstraherbare stoffer
  • Unik præcisionsskæreteknologi garanterer ensartet dimensionering og renhed
  • Produceret i ISO 4 (Klasse 10) renrum
  • Genanvendelig
  • Velegnet til brug i ISO 4 til 5 (Klasse 10 til Klasse 1000) renrum
Specifications
Materiale Syntetisk
Regerede Nej
Farve Grøn
Dimensioner (L x B) A4 (210 x 297 mm)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (applikation) Til klasse 10 til klasse 1000 renrum, skrivning, print og fotokopiering i rene miljøer
Almindeligt papir Ja
Produkttype Renrumspapir
Mængde 250 Ark/Pk., 10 Pakker/Cs.
Størrelse A4
Vægt (metrisk) 80 g/m²