Få mere at vide
PURUS™ Syntetisk renrumspapir
Artikelnummer. 15713579 Shop alle Purus produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Pink (Pink)
Størrelse:
A3
A4
Vægt (metrisk):
100 g/m²
105 g/m²
80 g/m²
Mængde:
250 Ark/Pk., 10 Pakker/Cs.
250 Ark/Pk., 5 Pakker/Cs.
250 ark/pakke, 10 pakker/æsker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 250
Pakke med 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Størrelse Vægt (metrisk) Mængde Pakningsstørrelse
15713579 Blå A4 80 g/m² 250 Ark/Pk., 10 Pakker/Cs. Pakke med 10
15703579 Grøn A4 80 g/m² 250 Ark/Pk., 10 Pakker/Cs. Pakke med 250
15743579 Grøn A4 80 g/m² 250 Ark/Pk., 10 Pakker/Cs. Pakke med 10
15753579 Pink (Pink) A4 80 g/m² 250 Ark/Pk., 10 Pakker/Cs. Pakke med 10
15773579 Hvid A4 80 g/m² 250 Ark/Pk., 10 Pakker/Cs. Pakke med 10
15783579 Hvid A4 100 g/m² 250 ark/pakke, 10 pakker/æsker Pakke med 10
15793579 Gul A4 80 g/m² 250 Ark/Pk., 10 Pakker/Cs. Pakke med 10
15763579 Hvid A4 105 g/m² 250 Ark/Pk., 10 Pakker/Cs. Pakke med 250
15723579 Blå A3 80 g/m² 250 Ark/Pk., 5 Pakker/Cs. Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15713579 Leverandør PURUS™ Leverandørnr. LCIB 2025C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1669.50 DKK
    1605.97 DKK / Pakke med 10
    Spare 63.53 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Renrumspapir, der udmærker sig i trækstyrke. Til skrivning, udskrivning og fotokopiering i renrumsmiljøer, PURUS™ Renrumspapir giver fremragende printbarhed og varmetonervedhæftning og kan genbruges.
  • Har høj trækstyrke og fremragende varmebestandighed for forbedret kopimaskine og udskrivningseffektivitet
  • Proprietær bindingsteknologi resulterer i meget lave niveauer af partikler, ikke-flygtige rester (NVR) og ionekstraherbare stoffer
  • Unik præcisionsskæreteknologi garanterer ensartet dimensionering og renhed
  • Produceret i ISO 4 (Klasse 10) renrum
  • Genanvendelig
  • Velegnet til brug i ISO 4 til 5 (Klasse 10 til Klasse 1000) renrum
Tekniske data
Materiale Syntetisk
Regerede Nej
Farve Blå
Dimensioner (L x B) A4 (210 x 297 mm)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (applikation) Til klasse 10 til klasse 1000 renrum, skrivning, print og fotokopiering i rene miljøer
Almindeligt papir Ja
Produkttype Renrumspapir
Mængde 250 Ark/Pk., 10 Pakker/Cs.
Størrelse A4
Vægt (metrisk) 80 g/m²