Få mere at vide
Corning™ Synthemax™ II Opløselige mikrobærere
Shop alle Corning produkter
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Description
- Steril
- Brugsklar
- Fås i lukkede systemer til brug direkte med bioreaktorer
- Derudover er mikrobærerne overfladebehandlet for at forbedre cellevedhæftning, maksimere celleudbytte og levedygtighed
- Konsistens– USP Klasse VI polystyrenmateriale giver en ensartet platform
- Præstation– Corning mikrobærere tilbydes ubehandlet eller med følgende overfladebehandlinger
- Corning Synthemax™ II-substrat skaber en syntetisk overflade på mikrobærerne til stamcelleudvidelse
- Til brug med MSC- og iPS/ES-applikationer. (Fri dyrs oprindelse)
- Sterility Assurance Level (SAL) på 10−6
- Ikke-pyrogen
- Fås som lukkede systemløsninger
- Corning mikrobærere er tilgængelige sterile og klar til brug i 1 til 10 g hætteglas. Dette format giver fleksibilitet til at vælge mængden af perler, der skal bruges.
- Under den modne fase af procesudviklingen og ind i fremstillingen vil lukket systempakning være nødvendig for at opretholde sterilitet og lette bioreaktorbelastning.
Specifications
Specifications
| Til brug med (applikation) | MSC og iPS/ES applikationer |
| Sterilitet | Steril |
| Overfladebehandling | Synthemax™ II |
| Produkttype | Mikrobærer |
| Materiale | USP Klasse VI polystyren |
| Mængde | 1 g |