Få mere at vide
Corning™ Synthegel™ Spheroid Matrix Kit, 10 ml
Artikelnummer. 17962291 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Mængde:
10 ml
Artikelnummer. Mængde
17962291 10 ml
1 options
Artikelnummer. 17962291 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 354789
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forskningsværktøj til 3D biologisk dannet sfæroidkultur med højt indhold med mere nøjagtige in vivo forudsigelser. Matrixen har en stærkere gel og optimal cytokompatibilitet til sfæroidkultur. Sættet består af en spheroid matrix peptid nanofiber opløsning og en Synthegel X-Link løsning.
  • Matrix-stivhed kan justeres ved at ændre peptidkoncentrationen
  • Oprenset syntetisk peptid i neutral pH
  • Celler er indkapslet i fysiologiske efterlignende betingelser
  • Hurtig hydrogeldannelse (5 til 30 minutter)
  • Sol-gel transfer reversibel ved forskydningskraft
  • Arbejder med standard cellekulturmetoder, vækstfaktorer og medier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO
Farve Klar
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 til 8 °C
Kulturmiljø Stuetemperatur
Oversigt Synthegel™ Spheroid Matrix Kit
Kultur Type 3D cellekultur
Form Væske
Produkttype Ekstracellulær matrix
Sterilitet Sterilt filtreret
Format Sæt
Til brug med (applikation) Kultur af cancersfæroider i en syntetisk peptidhydrogel
pH Neutral
Produktlinje Hydrogel
Mængde 10 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Kilde Syntetisk peptidmatrix