Beskrivelse
- Sættet består af et hætteglas med Synthegel hiPSC suspension matrix, en nanofiber opløsning til 3D suspension kultur og et hætteglas med Synthegel X-Link løsning
- Kræver et hætteglas lyofiliseret Synthegel 3D hiPSC Grow Mix
- Matrix-stivhed kan justeres ved at ændre peptidkoncentrationen
- Oprenset syntetisk peptid i neutral pH
- Celler er indkapslet i fysiologiske efterlignende betingelser
- Hurtig hydrogeldannelse (5 til 30 minutter)
- Sol-gel transfer reversibel ved forskydningskraft
- Arbejder med standard cellekulturmetoder, vækstfaktorer og medier
- Tillader vækst og passage af hiPSC'er i 3D-format. HiPSC Grow Mix-tilskuddet giver et komplet miljø til hiPSC 3D-kultur
- Tillader 3D-kultur af hiPSC i suspension
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO |
| Farve | Rød |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 2 til 8 °C |
| Kulturmiljø | Stuetemperatur |
| Oversigt | Synthegel™ 3D hiPSC Suspension Matrix Kit |
| Kultur Type | 3D cellekultur |
| Form | Væske |
| Produkttype | Ekstracellulær matrix |
| Sterilitet | Sterilt filtreret |
| Format | Sæt |
| Vis mere |