Få mere at vide
Corning™ Synthegel™ 3D hiPSC Matrix Kit, 10 ml
Artikelnummer. 17942291 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Mængde:
10 ml
Artikelnummer. Mængde
17942291 10 ml
1 options
Artikelnummer. 17942291 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 354787
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kraftfuldt værktøj til fysiologisk dannelse af 3D human-inducerede pluripotente stamcelle (hiPSC) sfæroider in vitro. hiPSC-sfæroider opretholder høj levedygtighed, pluripotens og opretholder differentieringspotentiale baseret på flere biomarkører.
  • Sættet består af et hætteglas med Synthegel 3D hiPSC peptid nanofiber opløsning og et hætteglas med Synthegel X-Link løsning
  • Kræver et hætteglas lyofiliseret Synthegel 3D hiPSC Grow Mix
  • Matrix-stivhed kan justeres ved at ændre peptidkoncentrationen
  • Oprenset syntetisk peptid i neutral pH
  • Celler er indkapslet i fysiologiske efterlignende betingelser
  • Hurtig hydrogeldannelse (5 til 30 minutter)
  • Sol-gel transfer reversibel ved forskydningskraft
  • Arbejder med standard cellekulturmetoder, vækstfaktorer og medier
  • Tillader vækst og passage af hiPSC'er i 3D-format
  • HiPSC Grow Mix-tilskuddet giver et komplet miljø til hiPSC 3D-kultur
  • Tillader 3D-indlejrede hiPSC-kulturer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO
Farve Rød
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 til 8 °C
Kulturmiljø Stuetemperatur
Oversigt Synthegel™ 3D hiPSC Matrix Kit
Detektionsmetode 3D cellekultur
Form Væske
Produkttype Ekstracellulær matrix
Sterilitet Sterilt filtreret
Format Sæt
Til brug med (applikation) 3D-indlejret kultur af hiPSC i en syntetisk peptidhydrogel
pH Neutral
Produktlinje Hydrogel
Mængde 10 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Kilde Syntetisk peptidmatrix