Få mere at vide
Corning™ Synthegel™ 3D hiPSC Grow Mix, 1 mg, frysetørret pulver
Artikelnummer. 17972291 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
17972291 1 mg
1 options
Artikelnummer. 17972291 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 354792
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
HiPSC Grow Mix-tilskuddet giver et komplet miljø til hiPSC 3D-kultur.
  • Matrix-stivhed kan justeres ved at ændre peptidkoncentrationen
  • Oprenset syntetisk peptid i neutral pH
  • Celler er indkapslet i fysiologiske efterlignende betingelser
  • Hurtig hydrogeldannelse (5 til 30 minutter)
  • Sol-gel transfer reversibel ved forskydningskraft
  • Arbejder med standard cellekulturmetoder, vækstfaktorer og medier
  • Tillader vækst og passage af hiPSC'er i 3D-format
  • HiPSC Grow Mix-tilskuddet giver et komplet miljø til hiPSC 3D-kultur
  • Tillader 3D-indlejrede og suspension hiPSC-kulturer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 til 8 °C
Oversigt 1 mg hiPSC Growth Mix Supplement
Kultur Type 3D cellekultur
Form Lyofiliseret, frysetørret
Produkttype Ekstracellulær matrix
Sterilitet Ikke steril
Til brug med hiPSC 3D Culture Matrix Kits
Mængde 1 mg
Kilde Kemisk defineret