Få mere at vide
R&D Systems™ Syntaxin 1A 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18336589 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Artikelnummer. Mængde
18336589 0.1 mL
1 options
Artikelnummer. 18336589 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. H00006804T02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktlinje Novus
Forskningskategori Membrane Trafficking and Chaperones, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Signal Transduction
Mål Syntaxin 1A
Synonym HPC-1, Neuron-specific antigen HPC-1, p35-1, STX1P35-1, SYN1A, syntaxin 1A (brain), syntaxin-1A
Gen symbol STX1A