Tekniske data
| Mængde | 0.1 mL |
| Indhold og opbevaring | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Produktlinje | Novus |
| Forskningskategori | Membrane Trafficking and Chaperones, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Signal Transduction |
| Mål | Syntaxin 1A |
| Synonym | HPC-1, Neuron-specific antigen HPC-1, p35-1, STX1P35-1, SYN1A, syntaxin 1A (brain), syntaxin-1A |
| Gen symbol | STX1A |