Få mere at vide
Ansell Synsation Handsker 4001 PF
Artikelnummer. 16395015 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
Large, 8.5/9
Lille, 6.5/7
Medium, 7.5/8
X-Large, 9.5/10
X-Small, 5.5/6
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 16395015
Brand: Ansell 4001OXS
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Synsation Gloves 4001 PF er vinyl, pudderfri undersøgelseshandsker, der er dobbeltmærket til en lang række anvendelser (kun tilgængelig i EMEA).
  • Hurtig og nem påføring
  • Perlemanchet for at forhindre, at manchetten ruller ned
  • Beskytter mod latex type I allergi
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0493, Category III, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 9001, ISO 13485, ISO 10993-10:2002
Kemoterapeutisk vurderet No
Accelerator gratis Yes
Applikationer Healthcare
AQL 1.5
Farve Clear
Engangs Single-use
Udvendig finish Smooth
Fingertykkelse (engelsk) 3.9 mil
Fingertykkelse (metrisk) 0.1 mm
Latex fri Yes
Materiale PVC
Håndfladetykkelse (engelsk) 4.3 mil
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.11 mm
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Vinyl Examination Gloves
Størrelse X-Small, 5.5/6
Sterilitet Non-sterile
Tykkelse (engelsk) 4.3 mil
Tykkelse (metrisk) 0.11 mm
Længde (engelsk) 9.5 in.
Længde (metrisk) 240 mm